Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NBR1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Agrisera
AS142805A
AGRIAS142805AEA 319 EUR InStock
AGRIAS142805A
Anti-NBR1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
NBR1 (Autophagy substrate NBR1) is involved in selective autophagy process of damaged organelles, intracellular microbes, protein aggregates, cellular structures and specific soluble proteins. NBR1 mediates the process as an autophagic adapter. The protein has two UBA domains but only the C-terminal UBA domain bound ubiquitin. Alternative names: At4g24690, Putative uncharacterized protein F22K18.110.,NBR1 (Autophagy substrate NBR1) is involved in selective autophagy process of damaged organelles, intracellular microbes, protein aggregates, cellular structures and specific soluble proteins. NBR1 mediates the process as an autophagic adapter. The protein has two UBA domains but only the C-terminal UBA domain bound ubiquitin. Alternative names: At4g24690, Putative uncharacterized protein F22K18.110.

Type: Primary
Antigen: NBR1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: A. thaliana

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité