Anti-Trxf1/2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Agrisera
AS142808
AGRIAS142808EA 319 EUR InStock
AGRIAS142808
Anti-Trxf1/2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Trxf1/2 (Thioredoxin F1/F2, chloroplastic) involved in the redox regulation of enzymes of Calvin-Benson cycle and oxidative pentose phosphate pathway. Alternative names: Thioredoxin F1, F2 AtTrxf1, AtTrxf2,Trxf1/2 (Thioredoxin F1/F2, chloroplastic) involved in the redox regulation of enzymes of Calvin-Benson cycle and oxidative pentose phosphate pathway. Alternative names: Thioredoxin F1, F2 AtTrxf1, AtTrxf2
Type: Primary
Antigen: TRXF1/2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: A. thaliana
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité