Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-UGPase Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Agrisera
AS142813
AGRIAS142813EA 319 EUR InStock
AGRIAS142813
Anti-UGPase Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
UDP-glucose pyrophosphorylase (UGPase, UDPGP) E.C=2.7.7.9. is a key enzyme of synthesis of sucrose, cellulose and other saccharides. There are two cytoplasmic isoforms of UGPase-A (which share 94 % identity on amino acid level) and one chloroplastic UGPase-B isoform in Arabidopsis thaliana which share ca. 10-11 % of identity (Kleczkowski et al. 2011). Alternative name: UTP--glucose-1-phosphate uridylyltransferase.,UDP-glucose pyrophosphorylase (UGPase, UDPGP) E.C=2.7.7.9. is a key enzyme of synthesis of sucrose, cellulose and other saccharides. There are two cytoplasmic isoforms of UGPase-A (which share 94 % identity on amino acid level) and one chloroplastic UGPase-B isoform in Arabidopsis thaliana which share ca. 10-11 % of identity (Kleczkowski et al. 2011). Alternative name: UTP--glucose-1-phosphate uridylyltransferase.

Type: Primary
Antigen: UGPase
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: A. thaliana, H. vulgare, Zea mays

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité