Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PsbO1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Agrisera
AS142824
AGRIAS142824EA 319 EUR InStock
AGRIAS142824
Anti-PsbO1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The PsbO protein is an extrinisic subunit of the water splitting photosystem II (PSII) complex. The protein is exposed on the luminal side of the thylakoid membrane, and is hihgly conserved in all known oxygenic photosynthetic organisms. Alternative names of PsbO1 include 33 kDa subunit of oxygen evolving system of photosystem II, OEC 33 kDa subunit, 33 kDa thylakoid membrane protein, manganese-stabilizing protein 1 and for PsbO2 33 kDa subunit of oxygen evolving system of photosystem II, OEC 33 kDa subunit, 33 kDa thylakoid membrane protein, manganese-stabilizing protein 2. ,The PsbO protein is an extrinisic subunit of the water splitting photosystem II (PSII) complex. The protein is exposed on the luminal side of the thylakoid membrane, and is hihgly conserved in all known oxygenic photosynthetic organisms. Alternative names of PsbO1 include 33 kDa subunit of oxygen evolving system of photosystem II, OEC 33 kDa subunit, 33 kDa thylakoid membrane protein, manganese-stabilizing protein 1 and for PsbO2 33 kDa subunit of oxygen evolving system of photosystem II, OEC 33 kDa subunit, 33 kDa thylakoid membrane protein, manganese-stabilizing protein 2.

Type: Primary
Antigen: PSBO1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: A. thaliana, H. vulgare, N. tabacum

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité