Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SUS1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Agrisera
AS152830
AGRIAS152830EA 319 EUR InStock
AGRIAS152830
Anti-SUS1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
SUS1 (Sucrose synthase 1) is a sucrose-cleaving enzyme that provides UDP-glucose and fructose for various metabolic pathways. Alternative names: ASUS1, ATSUS1. SUS1.,SUS1 (Sucrose synthase 1) is a sucrose-cleaving enzyme that provides UDP-glucose and fructose for various metabolic pathways. Alternative names: ASUS1, ATSUS1. SUS1.

Type: Primary
Antigen: SUS1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: A. thaliana, H. vulgare, Zea mays

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité