Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ATG4 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Agrisera
AS152831
AGRIAS152831EA 319 EUR InStock
AGRIAS152831
Anti-ATG4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ATG4 (Autophagy protein) is a protein with cyteine-type endopeptidase activity involved in autophagy process. ,ATG4 (Autophagy protein) is a protein with cyteine-type endopeptidase activity involved in autophagy process.

Type: Primary
Antigen: ATG4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Plants, Synechocystis sp. pcc 6803

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité