Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IgG (H+L) Llama Polyclonal Antibody

Fournisseur: Agrisera
AS152838
AGRIAS152838EA 218 EUR InStock
AGRIAS152838
Anti-IgG (H+L) Llama Polyclonal Antibody
Anticorps
Llama anti-rabbit IgG is a secondary antibody which binds to heavy (?) chains chains on rabbit IgG light chains on all rabbit immunoglobulins ,Llama anti-rabbit IgG is a secondary antibody which binds to heavy (?) chains chains on rabbit IgG light chains on all rabbit immunoglobulins

Type: Secondary
Antigen: IgG (H+L)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Llama
Isotype:
Reactivity: Sheep

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité