Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IFN alpha Goat Polyclonal Antibody

Fournisseur: Agrisera
AS152869
AGRIAS152869EA 319 EUR InStock
AGRIAS152869
Anti-IFN alpha Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
IFN alhpa (interferon alpha) is produced by macrophages and have antiviral activities. It stimulated production of protein kinase and an oligoadenulate synthetase.,IFN alhpa (interferon alpha) is produced by macrophages and have antiviral activities. It stimulated production of protein kinase and an oligoadenulate synthetase.

Type: Primary
Antigen: IFN alpha
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Streptomyces sp.

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité