Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-GST Goat Polyclonal Antibody (DyLight® 488)

Fournisseur: Agrisera
AS152915
AGRIAS152915EA 482 EUR InStock
AGRIAS152915
Anti-GST Goat Polyclonal Antibody (DyLight® 488)
Anticorps
Goat anti-GST is a primary antibody which binds to GST and is directly conjugated to DyLight® 488. This is of advantage to shorten assay time by no need to use a secondary antibody to GST. DyLight® is a registered trade mark of Thermofisher Inc., and its subsidaries.,Goat anti-GST is a primary antibody which binds to GST and is directly conjugated to DyLight® 488. This is of advantage to shorten assay time by no need to use a secondary antibody to GST. DyLight® is a registered trade mark of Thermofisher Inc., and its subsidaries.

Type: Primary
Antigen: GST
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: DyLight® 488
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité