Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HA Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 16B12]

Fournisseur: Agrisera
AS152922
AGRIAS152922EA 468 EUR InStock
AGRIAS152922
Anti-HA Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 16B12]
Anticorps
Mouse anti-HA is a primary antibody which binds to HA and is directly conjugated to biotin. This is of advantage to shorten assay time by no need to use a secondary antibody to HA. ,Mouse anti-HA is a primary antibody which binds to HA and is directly conjugated to biotin. This is of advantage to shorten assay time by no need to use a secondary antibody to HA.

Type: Primary
Antigen: HA
Clonality: Monoclonal
Clone: 16B12
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité