Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-6x His Mouse Monoclonal Antibody (DyLight® 650) [clone: AD1.1.10]

Fournisseur: Agrisera
AS152933
AGRIAS152933EA 487 EUR InStock
AGRIAS152933
Anti-6x His Mouse Monoclonal Antibody (DyLight® 650) [clone: AD1.1.10]
Anticorps
Mouse anti-6x Histidine is a primary antibody which binds to 6x Histidine tag and is directly conjugated to DyLight®650. This is of advantage to shorten assay time by no need to use a secondary antibody to 6x Histidine tag. DyLight® is a registered trade mark of Thermofisher Inc., and its subsidaries.,Mouse anti-6x Histidine is a primary antibody which binds to 6x Histidine tag and is directly conjugated to DyLight®650. This is of advantage to shorten assay time by no need to use a secondary antibody to 6x Histidine tag. DyLight® is a registered trade mark of Thermofisher Inc., and its subsidaries.

Type: Primary
Antigen: 6xHis
Clonality: Monoclonal
Clone: AD1.1.10
Conjugation: DyLight® 650
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Birds, Bovine

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité