Anti-STN7 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Fournisseur: Agrisera
AS164098-HRP
AGRIAS164098-HRPEA 490 EUR InStock
AGRIAS164098-HRP
Anti-STN7 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
STN7 (serine/threonine protein kinase) (EC=2.7.11.1) in Arabidopsis thaliana, and its Stt7 homologue in Chlamydomonas reinhardtii, is required for LHCII phosphorylation and for state transitions. The loss of this thylakoid-associated kinase blocked stn7 (stt7)-deficient mutants in state 1.
  • Recommended dilution - 1:1000 (WB)
This antibody is directly conjugated to HRP.
Type:
Antigen: STN7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Arabidopsis thaliana, Nicotiana tabacum
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité