Anti-RPS6A Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Agrisera
AS194292
AGRIAS194292EA 319 EUR InStock
AGRIAS194292
Anti-RPS6A Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
RPS6A (40S ribosomal protein S6-1) is the major substrate of protein kinases in eukaryote ribosomes. Essential during gametogenesis.
Confirmed reactivity: Arabidopsis thaliana
Predicted reactivity: Actinidia rufa, Ananas comosus, Beta vulgaris, Cajanus cajan, Capsicum chinense, Citrus clementina, Gossypium australe, Olea europaea subsp. europaea, Oryza sativa, Panicum miliaceum, Populus alba, Sesamum indicum, Senna tora, Solanum lycopersicum, Zea mays, Vigna unguiculata.
Not reactive in Chlamydomonas reinhardtii
For reconstitution add 50 µl, of sterile water
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité