Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Cytochrome f Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Agrisera
AS204377
AGRIAS204377EA 217 EUR InStock
AGRIAS204377
Anti-Cytochrome f Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Cyt f
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Arabidopsis thaliana, Cucumis sativus, Echinola crus-galli, Ficus elastica, Lupinus angustifolius, Nicotiana tabacum, Phaseolus coccineus , Picea abies, Pinus sylvestris, Pisum sativum, Solanum tuberosum, Synechococcus elongatus PCC7942, Zea mays

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité