Anti-Phy Mouse Monoclonal Antibody [clone: Oat-8]
Fournisseur: Agrisera
AS204496
AGRIAS204496EA 341 EUR InStock
AGRIAS204496
Anti-Phy Mouse Monoclonal Antibody [clone: Oat-8]
Anticorps
Phytochrome is a photomorphogenically active pigment that modulates plant growth and development with respect to incident light intensity and wavelength distribution. It exists in two forms: an inactive, red-absorbing form (Pr),4 and an active far-red-absorbing form (Pfr). When either absorbs light, it is photoconverted to the other.
  • This antibody can also be used in competitive ELISA
  • Epitope recognised by this antibody is located ca. 70 kDa from N-terminus
  • Recommended dilution: Assay dependent
Phytochrome is a dimeric, water-soluble, relativelyMore Product Information
New Product
Collapse All
Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
100 µG AGRIAS204496
New Product
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité