Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Phy Mouse Monoclonal Antibody [clone: Oat-25]

Fournisseur: Agrisera
AS204500
AGRIAS204500EA 331 EUR InStock
AGRIAS204500
Anti-Phy Mouse Monoclonal Antibody [clone: Oat-25]
Anticorps
Phytochrome is a photomorphogenically active pigment that modulates plant growth and development with respect to incident light intensity and wavelength distribution. It exists in two forms: an inactive, red-absorbing form (Pr),4 and an active far-red-absorbing form (Pfr). When either absorbs light, it is photoconverted to the other.

  • Recommended dilution: Assay dependent

Phytochrome is a dimeric, water-soluble, relatively labile chromoprotein with similar, if not identical, monomers of about 124 kDa each. It is also a relatively low abundance protein, even under the best of conditions. Genetic manipulation of phytochrome expression in plants leads to plants requiring less light and able to divert more energy to the production of fruits and seeds.

For its physicochemical characterization, it has therefore been difficult to utilize techniques that require large quantitites of highly purified protein. Consequently, indirect methods for elucidating its structure/function relationships are especially important. These could also be applicable to fabaceae and closely related families.

Epitope recognised by this antibody is located at N-terminus of phytochrome, This domain undergoes conformational change when phytochrome is interconverted between the red and far-red absorbing forms.

Type:
Antigen: Phy
Clonality: Monoclonal
Clone: Oat-25
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Avena sativa, Pisum sativum

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité