Anti-SNRK1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Agrisera
AS214581
AGRIAS214581EA 456 EUR InStock
AGRIAS214581
Anti-SNRK1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:1000
Type: Primary
Antigen: SNRK (SNF related kinase)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Arabidopsis thaliana
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité