Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Tubulin Alpha Chain Mouse Monoclonal Antibody [clone: TU-01] (FITC)

Fournisseur: Agrisera
AS214626
AGRIAS214626EA 274 EUR InStock
AGRIAS214626
Anti-Tubulin Alpha Chain Mouse Monoclonal Antibody [clone: TU-01] (FITC)
Anticorps
Recommended dilution: 1 to 4 µg/ml (Flowcytometry)

Type:
Antigen: Tubulin Alpha Chain
Clonality: Monoclonal
Clone: TU-01
Conjugation: FITC
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Arabidopsis thaliana, Eisenia, Nicotiana tabacum, Paramecium, Saccharomyces cerevisiae, human, mouse, pig, turkey

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité