Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PIP1;1, PIP1;2, PIP1;3, PIP1;4, PIP1;5 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Agrisera
AS224816
AGRIAS224816EA 319 EUR InStock
AGRIAS224816
Anti-PIP1;1, PIP1;2, PIP1;3, PIP1;4, PIP1;5 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
PIPs proteins are aquaporins which facilitate the transport of water and small neutral molecules across cell membrane. PIP1;2 is also designated as PIP1B.

  • For reconstitution add 50 µl, of sterile or deionised water

Spin tubes briefly prior to opening them to avoid any losses that might occur from lyophilised material adhering to the cap or sides of the tubes.

Recommended dilution: 1:1000 (WB).

Expected molecular weight: 30,66 kDa
Apparent molecular weight: 28 kDa

Attention: For research use only.

Type: Primary
Antigen: PIP1;1, PIP1;2, PIP1;3, PIP1;4, PIP1;5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Arabidopsis thaliana

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité