Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PetL Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Agrisera
AS224883
AGRIAS224883EA 319 EUR InStock
AGRIAS224883
Anti-PetL Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
PetL (Cytochrome b6-f complex subunit 6) is a part of the cytochrome b6-f complex, which mediates electron transfer between photosystem II (PSII) and photosystem I (PSI), cyclic electron flow around PSI, and state transitions. The protein is of importance for photoautotrophic growth as well as for electron transfer efficiency and stability of the cytochrome b6-f complex.

  • For reconstitution add 50 µl, of sterile or deionised water

Spin tubes briefly prior to opening them to avoid any losses that might occur from lyophilised material adhering to the cap or sides of the tubes.

Recommended dilution: 1:1000 (WB).

Molecular weight: 3,4 kDa (due to N-terminal or C-terminal processing).

Attention: For research use only.

Type: Primary
Antigen: PetL
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Nicotiana tabacum

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité