Cryo apron
Fournisseur: AIR LIQUIDE CRYOTECHNIC
ACCSECU19
AIRLACCSECU19EA 320 EUR InStock
AIRLACCSECU19
Cryo apron
Tenue de travail
This apron with neck tie is ideal for use in environments where cryogenic fluids are a high risk factor for cryogenic burns.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité