Avantor® Alltima, HPLC Columns, Phenyl
Fournisseur: Avantor
HICH81188EA 1160 EUR InStock
HICH81188 HICH88087 HICH88088 HICH88092 HICH88093 96082/N 96442/N AL-5PH-300DE
Avantor® Alltima, HPLC Columns, Phenyl
Colonnes pour chromatographie
Avantor® Alltima HPLC columns are high quality phases designed for general purpose applications.
  • Base deactivated silica phases
  • Stable bonding for long column lifetime
  • Multiple selectivity options
  • USP L11
Less hydrophobic than C18 phase. Selective for aromatic compounds.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité