Éthanol, Q Path® réactif fixateur, pour la microscopie
Fournisseur: VWR Q-Path Chemicals
Danger
ALC0060AF59001EA 29.6 EUR InStock
ALC0060AF59001 VWRS50.06020YW0001
Éthanol, Q Path® réactif fixateur, pour la microscopie
Éthanol
Ethanol prêt à l'emploi pour la fixation cytologique non gynécologique. En pot pouvant être utilisé pour le stockage et le transport
Each 60 ml Pot contains 20 ml. Each 150 ml Pot contains 40 ml. IVD registered. Instructions for use on vwr.com- just search for the product
Formule: C₂H₅OH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003568
Numéro CAS: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
ONU: 1170
ADR: 3,III
IVDLogo
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colourless liquid
Density (20/4) 0,922 - 0,935
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité