Detergent, Alconox® powder
Fournisseur: ALCONOX
1112
ALCO1112EA 242 EUR InStock
ALCO1112
Detergent, Alconox® powder
Produits nettoyants Détergents et Nettoyants de Surfaces
Concentrated detergent is ideal for removing soil, grit, buffing compounds, and other organic contaminants from glass, metal, stainless steel, porcelain, ceramic, plastic, rubber, and fiberglass. Non corrosive, high-foaming formula can be used on soft metals. Consists of homogeneous blend of sodium linear alkylaryl sulfonate, alcohol sulfate, phosphates, and carbonates.
  • Corrosion inhbited
  • Free-rinsing, odorless, anionic, and mild (pH 9,5)
  • Typical dosage: Dilute 1:100
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité