Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Vitamine A acétate (synthétique) ≥95% (par HPLC)

Fournisseur: Enzo Life Sciences
Attention

ALX4600390001
ALEXALX4600390001EA 0 EUR InStock
ALEXALX4600390001
Vitamine A acétate (synthétique) ≥95% (par HPLC)
all-trans-Retinyl acetate
Soluble in ethanol, chloroform, and ether. Insoluble in water.


Formule: C₂₂H₃₂O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00019413
Numéro CAS: 127-47-9
EINECS: 204-844-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=89afc0b88dbbf350b175ef946e3f6e7377ec2e2f&vid=9013ff148fcf532c2f4c1c083e22c493c1fb2398&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) ≥95%
Source Synthetic

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité