Paraformaldéhyde 4% dans un tampon phosphate salin 91-93%
Fournisseur: Thermo Scientific
J19943.K2
ALFAJ19943.K2EA 142 EUR InStock
ALFAJ19943.K2
Paraformaldéhyde 4% dans un tampon phosphate salin 91-93%
Paraformaldéhyde
Formule: (CH₂O)n
Numéro MDL: MFCD00133991
Numéro CAS: 30525-89-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Form Colourless, clear solution
Assay (unspecified) (formaldehyde) 91 − 93%
pH (25 °C) 7,0 − 7,6
Concentration 1XPBS (0,01M)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité