Densimtre ISO 649 L50 0.950-1.000 : 0.0005 g/ml Tp.20C avec certificat talonnage en 3 points 1 * 1 Pce
Fournisseur: ALLA ATELIERS
Densimtre ISO 649 L50 0.950-1.000 : 0.0005 g/ml Tp.20C avec certificat talonnage en 3 points 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Densimètre ISO 649 L50 0.950-1.000 : 0.0005 g/ml Tp.20°C avec certificat étalonnage en 3 points 1 * 1 Pce ALLA3500LC09520BCA 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou