Aromtre gamme 1.050-1.100 mg/l prcision 0.001 normalis ISO649 avec certificat de calibration 3 points Tp.20C - ajust selon tension superficielle 55 mN/m - longueur 270mm 1 * 1 Pce
Fournisseur: ALLA ATELIERS
Aromtre gamme 1.050-1.100 mg/l prcision 0.001 normalis ISO649 avec certificat de calibration 3 points Tp.20C - ajust selon tension superficielle 55 mN/m - longueur 270mm 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Aéromètre gamme 1.050-1.100 mg/l précision ± 0.001 normalisé ISO649 avec certificat de calibration 3 points Tp.20°C - ajusté selon tension superficielle 55 mN/m - longueur 270mm 1 * 1 Pce ALLA3500MC10520MEU 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou