Densimtre 1.200-1.250 g/ml 20C - normalis ISO 649/ NF B35511/ BS 718/ DIN 12794 - Division 0.001 - Prcision 0.001 - Tension Superficielle 55 mN/m - Longueur 270mm 1 * 1 Pce
Fournisseur: ALLA ATELIERS
Densimtre 1.200-1.250 g/ml 20C - normalis ISO 649/ NF B35511/ BS 718/ DIN 12794 - Division 0.001 - Prcision 0.001 - Tension Superficielle 55 mN/m - Longueur 270mm 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Densimètre 1.200-1.250 g/ml à 20°C - normalisé ISO 649/ NF B35511/ BS 718/ DIN 12794 - Division 0.001 - Précision ± 0.001 - Tension Superficielle 55 mN/m - Longueur 270mm 1 * 1 Pce ALLA3500MC12020MQP 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou