Thermomtre BIO-TEMP - liquide bleu - amplitude : -10+60C Div. : 0.5 - Tolrance : 0.8 - Immersion : 76 mm Longueur totale mm : 305 - Emballage : QP 1 * 1 Pce
Fournisseur: ALLA ATELIERS
Thermomtre BIO-TEMP - liquide bleu - amplitude : -10+60C Div. : 0.5 - Tolrance : 0.8 - Immersion : 76 mm Longueur totale mm : 305 - Emballage : QP 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Thermomètre BIO-TEMP - liquide bleu - amplitude : -10+60°C Div. : 0.5 - Tolérance : ± 0.8 - Immersion : 76 mm Longueur totale mm : 305 - Emballage : QP 1 * 1 Pce ALLA5152P060-QP 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou