Cooking thermometer
Fournisseur: ALLA ATELIERS
801.060-GB
ALLA801.060-GBEA 31.1 EUR InStock
ALLA801.060-GB
Cooking thermometer
Thermomètres Thermomètres analogiques
Internal scale glass thermometer: −10 to +60 °C , for baking, milk and wine.
  • White polypropylene alimentary protection sleeve
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité