Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Gel Comb for Horizontal Electrophoresis System

Fournisseur: Alpha Laboratories
ALPCEL1400-12-1.5EA 87.6 EUR InStock
ALPCEL1400-12-1.5
Gel Comb for Horizontal Electrophoresis System
Systèmes d'électrophorèse Cuves d'électrophorèse horizontale
A large selection of combs are available for all of our Clarit-E electrophoresis gel tanks. Selecting the right comb or combination of combs enables you to tailor the system to your precise requirements.

  • Well number: 12
  • Well volume (5 mm thick gel): 61 µl
  • Comb thickness: 1,5 mm
  • Colour: Red
  • Multichannel pipette compatible: No
  • Gel tank compatibility: Clarit-E Choice

Preparatory combs with 1, 2 or 4 sample wells plus 1 or 2 marker lanes allow you to maximise the amount of sample processed. The sample number can be maximised by choosing combs with more wells.

In addition combs for most horizontal systems are available in 4 different thicknesses. Where samples are valuable choose thinner combs which minimise the sample volume and ensure sharp narrow bands. Thicker combs are better when samples need to be recovered for further processing. All comb specifications state the volume of sample which can be run in each well so you can choose the ones which exactly fit with the procedures you want to do.

The combs are made in a 2 piece construction with a rigid back which prevents warping if placed into agarose which is too hot. They are also height adjustable enabling you to adjust sample volumes further.

All combs are labelled with the number of wells, and the different thicknesses are colour coded for easy identification.

Commander maintenant
 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité