Injection vials
Fournisseur: APG EUROPE
1000025
ALUG1000025EA 180 EUR InStock
ALUG1000025
Injection vials
Fioles
These injection vials are made of type 1 clear pharmaceutical grade moulded glass.
  • Suitable with high speed filling lines
  • Optional siliconisation
  • 100% automated inspection and packing in ISO 8 clean rooms
Certifications: Certified with ISO 15378, USP, JP and EP.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité