Anti-Bak (Ab-1) (TC-100) Mouse Monoclonal Antibody [clone: TC-100]
Fournisseur: Merck Millipore (Oncogene)
AM03-100
AM03-100EA 777 EUR InStock
AM03-100
Anti-Bak (Ab-1) (TC-100) Mouse Monoclonal Antibody [clone: TC-100]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Bak (Ab-1) (TC-100)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité