Anti-TBK1 (108A429) Mouse Monoclonal Antibody [clone: 108A429]
Fournisseur: Merck Millipore (Oncogene)
AM76-100
AM76-100EA 836 EUR InStock
AM76-100
Anti-TBK1 (108A429) Mouse Monoclonal Antibody [clone: 108A429]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TBK1 (108A429)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité