Anti-PAR (Ab-1) (10H) Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10H]
Fournisseur: Merck Millipore (Oncogene)
AM80-100
AM80-100EA 797 EUR InStock
AM80-100
Anti-PAR (Ab-1) (10H) Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10H]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PAR (Ab-1) (10H)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité