[EN]THERMOMETER BS593 24+78:0,2C BLUE W 1 * 1 Pce
Fournisseur: AMARELL, ARNO
[EN]THERMOMETER BS593 24+78:0,2C BLUE W 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
[EN]THERMOMETER BS593 24+78:0,2°C BLUE W 1 * 1 Pce AMARA403382-CB 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou