Digital thermometer, Maxi Pen
Fournisseur: AMARELL, ARNO
E905190
AMARE905190EA 36.8 EUR InStock
AMARE905190
Digital thermometer, Maxi Pen
Thermomètres Thermomètres numériques
Resistant and intensive thermometer for fast temperature indication. With fast-responding stainless steel penetration probe (L×Ø: 125×3,5 mm).
  • 'HOLD' feature
  • Automatic power-off after 10 min.
  • °C / °F switchable
  • Waterproof casing
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité