Thermomètre numérique, sans fil
Fournisseur: AMARELL, ARNO
E907600
AMARE907600EA 46.9 EUR InStock
AMARE907600
Thermomètre numérique, sans fil
Thermomètres Thermomètres numériques
Thermomètre, sans fil, multi-canaux comme modèle de bureau. Trois canaux peuvent être connectés sur un terminal.
  • Switchable from °C to F
  • Alert option
Information de livraison: comprend un capteur à distance.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité