Digital thermometer, DE 305
Fournisseur: AMARELL, ARNO
E908650
AMARE908650EA 166 EUR InStock
AMARE908650
Digital thermometer, DE 305
Thermomètres Thermomètres numériques
Universal type-K thermometer for interchangeable thermo-couple probes for measurements in high temperature ranges.
  • 'Hold' function
  • Maximum value storing
  • Calibration function
Features like gripping and robust rubber protective sheath in extent of supply.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité