Electronic precision thermometer for foodstuff
Fournisseur: AMARELL, ARNO
E910600
AMARE910600EA 123 EUR InStock
AMARE910600
Electronic precision thermometer for foodstuff
Thermomètres Thermomètres numériques
Digital thermometer type ad 17th is a piercing thermometer, very well suitable for core measurements on roasting and freezing.
  • Wide measuring range
  • Precise PT100 probe of stainless steel
  • Handle of probe and PTFE cable resistant up to 250 °C
Attention: or 0,5 % of range
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité