Digital thermometer, ad 20th
Fournisseur: AMARELL, ARNO
E910640
AMARE910640EA 92.7 EUR InStock
AMARE910640
Digital thermometer, ad 20th
Thermomètres Thermomètres numériques
This digital thermometer can be used with four different PT100 class A probes.
Informations de commande: Probes are sold separately.
Information de livraison: Supplied with battery.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité