Digital multi timer
Fournisseur: Amarell
E920410
AMARE920410EA 20.5 EUR InStock
AMARE920410
Digital multi timer
Minuteurs Minuteurs numériques
Quadruple count down/count up timer with loud alarm signal.
  • Timing capacity: 99 hours, 59 minutes
  • With stand for bench top use
Information de livraison: Supplied with 1,5 V AAA battery.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité