Digital timer
Fournisseur: Amarell
E920630
AMARE920630EA 22.9 EUR InStock
AMARE920630
Digital timer
Minuteurs Minuteurs numériques
Count down/count up timer with clock and stopwatch.
  • Timing capacity: 24 hours
  • Loud alarm signal
  • Memory function
  • With magnet, standing and holding device
Information de livraison: Supplied with round cell LR44/A76.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité