Hydrometer set
Fournisseur: AMARELL, ARNO
H809630
AMARH809630EA 0 EUR InStock
AMARH809630
Hydrometer set
Hydromètres
Hydrometers with scale paper, colour code and type designation, weighted body, with (and without) thermometer inside the hydrometer body, round capillary, mercury filling suitable for government verification.
Information de livraison: Supplied in a transparent plastic case.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité