[EN]HYDROMETER DIN 0,850-0,900:,001G/CM 1 * 1 Pce
Fournisseur: AMARELL, ARNO
[EN]HYDROMETER DIN 0,850-0,900:,001G/CM 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
[EN]HYDROMETER DIN 0,850-0,900:,001G/CM 1 * 1 Pce AMARH811210 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou