Precision hydrometer, S50
Fournisseur: AMARELL, ARNO
H811216
AMARH811216EA 95 EUR InStock
AMARH811216
Precision hydrometer, S50
Hydromètres
Precision hydrometer.
  • Paper scale with colour code
  • Shot weighted body
  • Type designation
Suitable for government verification.
Certifications: BS 718
Conditionnement: In a transparent plastic case.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité