Hydrometers, Anti-freeze Tester
Fournisseur: AMARELL, ARNO
H851710
AMARH851710EA 87.4 EUR InStock
AMARH851710
Hydrometers, Anti-freeze Tester
Hydromètres
In this hydrometer in glass tube with suction ball and plastic suction.
  • Paper scale with coloured indication the charge of indication °C status
  • Shot weighted body
  • Complete in cardboard box or in blister packing
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité