-5/0+100:0,2°C, enclosed scale, cap. lens front, red special liquid, Richter-top finish with button, 420x8,5-9mm, government calibrated with DKD-Certificate (DAkkS) with 3 test points 1 * 1 Pce
Fournisseur: AMARELL, ARNO
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
-5/0+100:0,2°C, enclosed scale, cap. lens front, red special liquid, Richter-top finish with button, 420x8,5-9mm, government calibrated with DKD-Certificate (DAkkS) with 3 test points 1 * 1 Pce AMARL25948-FL/DKD3 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou