Hair hygrometer
Fournisseur: AMARELL, ARNO
LF105562
AMARLF105562EA 91.7 EUR InStock
AMARLF105562
Hair hygrometer
Hygromètres Hygromètres analogiques
This hair hygrometer is used for precise measuring of relative humidity.
  • Round shape
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité